Thiochroman-4-one 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
153480050 153480100
ACRO153480050EA 575 DKK
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one
Appearance: Orange Low melting solid
Formel: C₉H₈OS
Kogepunkt: 154 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 28…30 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006882
CAS-nummer: 3528-17-4
UN nummer: 3335
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)