(R)-(S)-Josiphos 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
370671000 370675000
ACRO370671000EA 623 DKK
ACRO370671000 ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos
CAS No.: 155806-35-2
Formel: C₃₆H₄₄FeP₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00800284
CAS-nummer: 155806-35-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %