3-Methyl-2-butenal 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 472 DKK
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 132…133 °C
Massefylde: 0,88 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010291
CAS-nummer: 107-86-8
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %