3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
370120010 370120050
ACRO370120010EA 330 DKK
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Formel: C5H4O3
Molekylvægt: 112.08 g/mol
Kogepunkt: 100…102 °C
Smeltepunkt: 54…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126929
CAS-nummer: 5617-74-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %