Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 1520 DKK
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formel: C₅H₇BrO₂
Molekylvægt: 179.01 g/mol
Kogepunkt: 35…37 °C (13 mmHg)
Massefylde: 1.489 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011697
CAS-nummer: 4224-69-5
UN nummer: 3334
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %