Saltsyre 4 N in 1,4-dioxane/water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
366521000 366520025
ACRO366521000EA 661 DKK
ACRO366521000 ACRO366520025
Saltsyre 4 N in 1,4-dioxane/water
Saltsyre
Formel: HCl
Smeltepunkt: -30 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N