2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
365760050 365760250
ACRO365760050EA 450 DKK
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% (w/w) i vandigopløsning
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Formel: C₂H₅F₃N₂
Massefylde: 1,294 g/cm³
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007622
CAS-nummer: 5042-30-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %