8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
347630050 347630010
ACRO347630050EA 2900 DKK
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168962
CAS-nummer: 14510-06-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %