Pentanatrium triphosphat 85% tech., ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
218670025 218675000
ACRO218670025EA 2490 DKK
ACRO218670025 ACRO218675000
Pentanatrium triphosphat 85% tech., ren
Pentanatrium triphosphat
Formel: Na₅O₁₀P₃
Smeltepunkt: 622 °C
Massefylde: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003514
CAS-nummer: 7758-29-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %