N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
215980050 215980010 215980250
ACRO215980050EA 1070 DKK
ACRO215980050 ACRO215980010 ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formel: C₆H₁₉NOSi₂
Molekylvægt: 177.39 g/mol
Kogepunkt: 78…80 °C (100 mmHg)
Massefylde: 0.83 g/cm³
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008266
CAS-nummer: 22737-37-7
UN nummer: 2920
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %