Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
207450100 207451000
ACRO207450100EA 329 DKK
ACRO207450100 ACRO207451000
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
CAS No.: 5619-04-5
Formel: C₄H₁₀ClNO₃
Smeltepunkt: 130…135 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012593
CAS-nummer: 5619-04-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %