Nikkelaluminum-legering (Raney-nikkel) (Al-Ni) 50/50, powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminum-nickel alloy
206231000 206235000 206230025
206231000.EA 469 DKK
206231000. 206235000. 206230025.
Nikkelaluminum-legering (Raney-nikkel) (Al-Ni) 50/50, powder
Nikkelaluminum-legering (Raney-nikkel)
CAS No.: 12635-29-9
Formel: Ni:Al;₅₀:₅₀%
Smeltepunkt: 1350 °C
Massefylde: 3,46 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167392
CAS-nummer: 12635-29-9
UN nummer: 3208
ADR: 4.3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to grey-black Powder
Aluminium (Al) 47.0 to 52.0 %
Nickel (Ni) 48.0 to 53.0 %