Amberlyst® 15, tør ion-exchange resin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 262 DKK
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, tør ion-exchange resin
Amberlyst® 15
Appearance: Beads
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00145841
CAS-nummer: 9037-24-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)