Osmiumtetraoxid 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
197450050 197450010 197450250
ACRO197450050EA 1310 DKK
ACRO197450050 ACRO197450010 ACRO197450250
Osmiumtetraoxid 2,5% (w/w) in tert-butanol stabilised
Osmiumsyre
Formel: O₄Os
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011150
CAS-nummer: 20816-12-0
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Fused mass or solution
Stabilizer tert-Butyl hydroperoxide
Strength ≥2.5 wt%