Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
183212500 183215000 183210025
ACRO183212500EA 1520 DKK
ACRO183212500 ACRO183215000 ACRO183210025
Poly(caprolactone)diol, M.W. ∼ 2000
Poly(caprolactone)diol
CAS No.: 36890-68-3
Massefylde: 1,07 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23713083
CAS-nummer: 36890-68-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Molecular number 1500 to 2500