2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
179480100 179480500
ACRO179480100EA 1770 DKK
ACRO179480100 ACRO179480500
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine 95%
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₇H₁₆N₂
Kogepunkt: 58…60 °C (16 mmHg)
Massefylde: 0,884 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003178
CAS-nummer: 26116-12-1
UN nummer: 2734
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4675 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥97.5 %