STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
178890010 178890250 178895000 178891000
ACRO178890010EA 3000 DKK
ACRO178890010 ACRO178890250 ACRO178895000 ACRO178891000
STYRENE, M.W. ∼ 260,000
Poly(styrene)
CAS No.: 9003-53-6
Formel: C₈H₈
Molekylvægt: 125000 - 250000 g/mol
Smeltepunkt: 93 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084450
CAS-nummer: 9003-53-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %