Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
178571000 178572500 178570010
ACRO178571000EA 625 DKK
ACRO178571000 ACRO178572500 ACRO178570010
Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w/w) i vandigopløsning
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Formel: (CH2CH2NH)n
Kogepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084427
CAS-nummer: 9002-98-6
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
GC ≥98.5 %