DL-2-Allylglycine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
174220010 174220050
ACRO174220010EA 613 DKK
ACRO174220010 ACRO174220050
DL-2-Allylglycine 99%
DL-2-Allylglycine
CAS No.: 7685-44-1
Formel: C₅H₉NO₂
Smeltepunkt: 251…253 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063103
CAS-nummer: 7685-44-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %