1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
170110100 170110250
ACRO170110100EA 1050 DKK
ACRO170110100 ACRO170110250
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose 99%
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS No.: 6974-32-9
Formel: C₂₈H₂₄O₉
Smeltepunkt: 128…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005357
CAS-nummer: 6974-32-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=1, pyridine)