5-Bromthiophen-2-carbaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 1220 DKK
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromthiophen-2-carbaldehyd 97%
5-Bromthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Massefylde: 1,61 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005432
CAS-nummer: 4701-17-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %