5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
164860250 164865000 164860025
ACRO164860250EA 343 DKK
ACRO164860250 ACRO164865000 ACRO164860025
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% stabilised
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
CAS No.: 3048-64-4
Formel: C₉H₁₂
Kogepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00080691
CAS-nummer: 3048-64-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm t-Butylcatechol