2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 460 DKK
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Formel: C₇H₃Cl₂NO₂
Kogepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 57…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006289
CAS-nummer: 3739-94-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %