4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
153390100 153390500
ACRO153390100EA 404 DKK
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008778
CAS-nummer: 4652-27-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %