3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 366 DKK
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS No.: 5323-87-5
Formel: C₈H₁₂O₂
Kogepunkt: 76…78 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,04 g/cm³
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001580
CAS-nummer: 5323-87-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %