3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
425530010 425530100 425530500
ACRO425530010EA 455 DKK
ACRO425530010 ACRO425530100 ACRO425530500
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
3,4-Epoxytetrahydrofuran
CAS No.: 285-69-8
Formel: C₄H₆O₂
Massefylde: 1,237 g/cm³
Flammepunkt: >38 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00800639
CAS-nummer: 285-69-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %