Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
422995000
422990050
ACRO422995000EA
238
DKK
ACRO422995000
ACRO422990050
Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS
Petroleumbenzin
Kogepunkt:
35…60 °C (1013 hPa) Flammepunkt: –30 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-nummer: 64742-49-0 UN nummer: 1268 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Boiling point | 35 to 60°C |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity | Passes test |