N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilised, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
422550500
422550050
ACRO422550500EA
2690
DKK
ACRO422550500
ACRO422550050
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilised, Technical Grade
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine
CAS No.: 2245-52-5
Formel:
C₁₁H₁₅N Molekylvægt: 161.25 g/mol Kogepunkt: 72…74 °C (1 mmHg) Massefylde: 0.92 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00078270 CAS-nummer: 2245-52-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow to orange to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | 0.1 % Hydroquinone |