4-(Chloromethyl)styrene 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
422521000
422520250
422525000
ACRO422521000EA
1200
DKK
ACRO422521000
ACRO422520250
ACRO422525000
4-(Chloromethyl)styrene 90% tech.
4-(Chloromethyl)styrene
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel:
C₉H₉Cl Molekylvægt: 152.62 g/mol Massefylde: 1.08 g/cm³ Flammepunkt: 105 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00051362 CAS-nummer: 1592-20-7 UN nummer: 2922 ADR: 8 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol |