Trimyristin 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
422090250 422090050
ACRO422090250EA 1820 DKK
ACRO422090250 ACRO422090050
Trimyristin 90%
Trimyristin
CAS No.: 555-45-3
Formel: C₄₅H₈₆O₆
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036229
CAS-nummer: 555-45-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥88 %