D-δ-Tocopherol 93%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol, (+)-δ-Tocopherol, (R)-2,8-Dimethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, Delta-Tocopherol
421051000 421055000
ACRO421051000EA 1790 DKK
ACRO421051000 ACRO421055000
D-δ-Tocopherol 93%
D-delta-Tocopherol
CAS No.: 119-13-1
Formel: C₂₇H₄₆O₂
Molekylvægt: 402.663 g/mol
Flammepunkt: >93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20486794
CAS-nummer: 119-13-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA