Isopropyl methanesulphonate 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 2190 DKK
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Formel: C₄H₁₀O₃S
Kogepunkt: 82 °C (6 mmHg)
Massefylde: 1,145 g/cm³
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00047802
CAS-nummer: 926-06-7
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %