Lauroyl peroxide 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dilauroyl peroxide
349741000 349745000
ACRO349741000EA 639 DKK
ACRO349741000 ACRO349745000
Lauroyl peroxide 99%
Lauroyl peroxide
CAS No.: 105-74-8
Formel: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
Molekylvægt: 398.628 g/mol
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008964
CAS-nummer: 105-74-8
UN nummer: 3106
ADR: 5.2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or granules or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %