Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
335300010 335300050
ACRO335300010EA 945 DKK
ACRO335300010 ACRO335300050
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate
CAS No.: 137682-89-4
Formel: C₆H₁₀O₃
Kogepunkt: 78 °C (15 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863257
CAS-nummer: 137682-89-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %