2-Methylallylamine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
330700010 330700050
ACRO330700010EA 794 DKK
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₄H₉N
Kogepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,78 g/cm³
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00053646
CAS-nummer: 2878-14-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %