Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
330140010 330140050
ACRO330140010EA 517 DKK
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formel: C₉H₆O₂
Massefylde: 1,206 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00015463
CAS-nummer: 4265-16-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %