Thapsigargin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
328570010 328570050
ACRO328570010EA 1790 DKK
ACRO328570010 ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Formel: C₃₄H₅₀O₁₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00083511
CAS-nummer: 67526-95-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless Film
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %