Paclitaxel 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
328420010
328420050
328420250
ACRO328420010EA
539
DKK
ACRO328420010
ACRO328420050
ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Formel:
C₄₇H₅₁NO₁₄ Smeltepunkt: 213…216 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00869953 CAS-nummer: 33069-62-4 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 223 °C |
HPLC | ≥99.0 % |