3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin QUICK, substrate_liquid ELISA
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
328050500 328051000
ACRO328050500EA 1100 DKK
ACRO328050500 ACRO328051000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin QUICK, substrate_liquid ELISA
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molekylvægt: 240.35 g/mol
Kogepunkt: 402
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007748
CAS-nummer: 54827-17-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
pH 3.50 to 3.90
Activity 90 to 110 %
Absorbance (Background level)