3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Easy, substrate_liquid
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
328030300 328031000
ACRO328030300EA 400 DKK
ACRO328030300 ACRO328031000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Easy, substrate_liquid
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molekylvægt: 240.35 g/mol
Kogepunkt: 402
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007748
CAS-nummer: 54827-17-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
Absorbance (Background level)