Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 498 DKK
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formel: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Smeltepunkt: 152…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013310
CAS-nummer: 51364-51-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %