4,6-Dimethyldibenzothiophene 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
302190010 302190050
ACRO302190010EA 1040 DKK
ACRO302190010 ACRO302190050
4,6-Dimethyldibenzothiophene 95%
4,6-Dimethyldibenzothiophene
CAS No.: 1207-12-1
Formel: C₁₄H₁₂S
Smeltepunkt: 147…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216264
CAS-nummer: 1207-12-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 156 °C
GC ≥94 %