Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
302110010 302110050
ACRO302110010EA 1220 DKK
ACRO302110010 ACRO302110050
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate 90%
Methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Appearance: Clear yellow Liquid
Formel: C₅H₈O₃
Kogepunkt: 70 °C (13 mmHg)
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093884
CAS-nummer: 33689-29-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %