1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
301430010 301430050
ACRO301430010EA 1090 DKK
ACRO301430010 ACRO301430050
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
CAS No.: 17994-25-1
Formel: C₄H₆O₃
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010797
CAS-nummer: 17994-25-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %