4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxy-7-methoxy-2H-chromen-2-one
298850010 298850050
ACRO298850010EA 706 DKK
ACRO298850010 ACRO298850050
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin 95%
4-Hydroxy-7-methoxycoumarin
CAS No.: 17575-15-4
Formel: C₁₀H₈O₄
Molekylvægt: 192.17 g/mol
Smeltepunkt: 263…265 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00673700
CAS-nummer: 17575-15-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %