Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
295782500 295780010
ACRO295782500EA 547 DKK
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Formel: C₁₆H₂₆Ru
Smeltepunkt: 81…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00216965
CAS-nummer: 12289-94-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %