2-Ethynylpyridine 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 498 DKK
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Formel: C₇H₅N
Kogepunkt: 77…78 °C (14 mmHg)
Massefylde: 1,02 g/cm³
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041598
CAS-nummer: 1945-84-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %