(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
293462500 293460010
ACRO293462500EA 1460 DKK
ACRO293462500 ACRO293460010
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 96%
(S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
CAS No.: 93621-94-4
Formel: C₈H₁₇NO₂
Molekylvægt: 159.229 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00210016
CAS-nummer: 93621-94-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=3, ethanol)