(S)-(+)-Camptothecin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
276721000 276720010
ACRO276721000EA 2030 DKK
ACRO276721000 ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Formel: C₂₀H₁₆N₂O₄
Smeltepunkt: 260 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00081076
CAS-nummer: 7689-03-4
UN nummer: 1544
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %