Metaldehyde 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 231 DKK
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyde 99%
Metaldehyde
Appearance: White Crystalline powder
Formel: C₈H₁₆O₄
Smeltepunkt: 246 °C
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00071549
CAS-nummer: 108-62-3
UN nummer: 1332
ADR: 4.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %